Ballotini Vollglasperlen werden aus qualitativ hochwertigem und reinem Natronkalkglas hergestellt.
- Hauptanwendungsbereiche:
- "Chemie-Anlagen (wo Bedarf an großen inerten Bereichen besteht) und Filter, z. B. Fraktionskolonnen
- Harzträger
- Sandstrahlen
- Brünieren (Metallbearbeitung)
- Gaschromatographie"
Das einzigartige Wasch- und Polierverfahren kommt ohne zusätzliche Flusssäure aus und verleiht den Perlen somit eine reine glänzende Oberfläche, frei von Kontaminationen.