Planflanschdeckel für Reaktionsgefäße, mit Mittelhals, Quickfit®
Lieferant: SciLabware
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
DA4/100 DA5/100 DA5/75
201-0257EA 150 EUR InStock
201-0257 201-0525 201-0258
Planflanschdeckel für Reaktionsgefäße, mit Mittelhals, Quickfit®
Deckel Deckel für Reaktionsgefäße
PYREX®, borosilicate glass.
  • For use with Quickfit® wide neck reaction flasks and culture vessels
  • Excellent chemical resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With precision ground, flat flange joint.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge