Schliffklammern für Kegelschliffklemmen
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
01103712 01103719 01103724 01103734 01103745 01103714 01103729
201-0765EA 37.4 EUR InStock
201-0765 271-1121 271-1122 271-1124 201-0767 201-0900 201-0901
Schliffklammern für Kegelschliffklemmen
Klemmen Schliffklemmen
POM, farbig. Für festen und sicheren Sitz von Kegelschliffverbindungen. Ein Zerkratzen des Glases wie bei herkömmlichen Schliffklammern aus Metall wird bei diesen Klammern aus Kunststoff verhindert.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig bis 150 °C
  • Robust, einfache Montage und Demontage
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge