Gaswaschflaschen nach Drechsel, VitraPOR®
Lieferant: ROBU GLASFILTER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
41101 41100 41102 41103 41104
201-1901EA 56.3 EUR InStock
201-1901 201-0922 201-0923 201-0924 201-0925
Gaswaschflaschen nach Drechsel, VitraPOR®
Flaschen Gaswaschflaschen
DURAN®, Borosilikatglas, klar, mit PBT-Schraubverschlüssen.
  • Mit Glasfilterplatte Porosität 1 (Plattendurchmesser 25 mm)
  • Alle Systemkomponenten können separat bestellt werden.
  • Hervorragende chemische und thermische Beständigkeit
Bestehend aus Gaswaschflasche mit Schraubkappe DIN GL 45 und 2 Schlauchanschlüssen mit PP Schlaucholiven.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge