Gabelklemmen für Normschliffe
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
01103514 01103529 01103519 01103524 01103545 01103599
201-1079EA 18.2 EUR InStock
201-1079 201-1082 201-1080 201-1081 201-1083 201-1084
Gabelklemmen für Normschliffe
Klemmen Schliffklemmen
Chromnickelstahl, rostfrei. Für Kegelschliff-Verbindungen.
  • Leichte und einfache Montage bzw. Demontage
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit
Bestellinformation: Feststellschrauben sind optional erhältlich.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..