Gabelklemmen für Normschliffe
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
01103514 01103529 01103519 01103524 01103545 01103599
201-1079EA 18.2 EUR InStock
201-1079 201-1082 201-1080 201-1081 201-1083 201-1084
Gabelklemmen für Normschliffe
Klemmen Schliffklemmen
Chromnickelstahl, rostfrei. Für Kegelschliff-Verbindungen.
  • Leichte und einfache Montage bzw. Demontage
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit, gute Chemikalienbeständigkeit
Bestellinformation: Feststellschrauben sind optional erhältlich.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge