Gas washing bottle with Fritware® dispersion disc, SP Bel-Art
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
H110300000
201-1450EA 163 EUR InStock
201-1450
Gas washing bottle with Fritware® dispersion disc, SP Bel-Art
Flaschen Gaswaschflaschen
Polypropylene gas washing bottle with fritware Polyethylene dispersion disc.
  • Gas is dispersed through a removable fitting that has a coarse grade porosity, polyethylene dispersion disc
  • Silicone stopper holds 6,3 mm (¼") O.D. tubes for entrance and exit of gas
  • 0,5 psi maximum pressure
Graduated 250 ml cylinder with a stable extended base for use in precipitating elements from gas.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..