Kupplungen mit Schraubgewinde für Rohre mit Gewinde, DURAN®
Lieferant: DWK Life Sciences
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
292260556 292260659 292260856 292260959 292261055
201-1705EA 22.6 EUR InStock
201-1705 201-1706 201-1708 201-1707 201-0493
Kupplungen mit Schraubgewinde für Rohre mit Gewinde, DURAN®
Fittings und Verbinder
PBT, rot mit integriertem Silikon (VMQ) PTFE-Dichtung.
  • Zur flexiblen Verbindung von zwei DIN-Glasgewinden
  • Temperaturbeständig von -45 bis...+180 °C
  • Extreme Dichtheit
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge