DURAN® Schraubkappen mit Öffnung
Lieferant: DWK Life Sciences
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
292270508 292270602 292270902 292271007 292270808
201-1921EA 1.9 EUR InStock
201-1921 201-1922 201-1923 201-1925 201-1924
DURAN® Schraubkappen mit Öffnung
Verschlüsse Flaschenverschlüsse
PBT, rot ohne Dichtungen.
  • Für DIN-GL-Gewinde
  • Temperaturbeständig bis 180 °C
  • Autoklavierbar
Mit zentraler Bohrung.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge