Dichtungen für Schraubverbindungskappen (Septa)
Lieferant: BIRZLE PETER
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
292460503 292460606 292460906 1095576
201-1961EA 2.7 EUR InStock
201-1961 201-1962 201-1963 201-1965
Dichtungen für Schraubverbindungskappen (Septa)
Septen
Silikon, transparent
  • Ideal als Septa (zum Durchstechen) verwendbar
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
Für Schraubverbindungskappen mit GL-Gewinde.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge