Trockenrohre mit Normschliffen, gebogen
Lieferant: Lenz Laborglas GmbH & CO.KG
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
05337001 05337002 05337003 05337004
201-5311EA 19.4 EUR InStock
201-5311 201-1166 201-1167 201-5312
Trockenrohre mit Normschliffen, gebogen
Röhrchen Trockenrohre
DURAN®, Borosilikatglas 3.3 mit Normschliff-Kern. Im Winkel von 75° gebogen.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Suitable for use with a desiccant such as calcium chloride.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge