Kolben, runder Boden, Quickfit® mit Normschliffen
Lieferant: SciLabware
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
FR2L/4S FR50/3S FR5L/4S FR100/4S FR1L/3S FR1L/4S FR25/1S FR25/2S FR250/3S FR250/4S FR5/1S FR50/1S FR50/2S FR500/3S FR500/4S FR10/1S FR100/1S FR100/2S FR100/3S FR250/1S FR2L/3S FR5L/5US FR25/3S FR100/5S FR150/2S FR150/3S FR150/4S FR250/2S FR250/5S FR500/2S FR500/5S FR1L/5S FR10/0S FR150/5S FR1L/2S FR5/0S FR3L/5S FR2L/3US FR2L/5S FR3L/3S
201-8515EA 50.6 EUR InStock
201-8515 201-8533 201-8546 201-8475 201-8484 201-8491 201-8497 201-8498 201-8503 201-8509 201-8529 201-8530 201-8531 201-8536 201-8542 201-8467 201-8468 201-8469 201-8471 212-0608 201-8512 201-8547 201-8499 201-8476 201-8479 201-8481 201-8482 201-8500 201-8510 201-8534 201-8544 201-8492 201-8466 212-0606 BIBBFR1L/2S BIBBFR5/0S BIBBFR3L/5S BIBBFR2L/3US BIBBFR2L/5S BIBBFR3L/3S
Kolben, runder Boden, Quickfit® mit Normschliffen
Kolben Rundkolben
PYREX®, Borosilikatglas, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Mit mattiertem, weißen Beschriftungsfeld.
Zertifizierungen: ISO 1773, ISO 4797.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge