Aufsätze, für Gaswaschflaschen justierbar, Drechselmodell, Quickfit®
Lieferant: SciLabware
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
MF27/3/13
201-8629EA 52.7 EUR InStock
201-8629
Aufsätze, für Gaswaschflaschen justierbar, Drechselmodell, Quickfit®
Verschlüsse Flaschenverschlüsse
PYREX®, Borosilikatglas, ohne Filterscheibe aus Glas.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
Mit Schraubverbindung, die eine Höhenverstellung des Tauchrohres und somit die Verwendung mit 125 ml oder 250 ml Drechselflaschen ermöglicht. Abschraubbare Anschlüsse aus Kunststoff zur einfachen Montage von flexiblen Schläuchen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge