Acid Red 183 30% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
201820-25G
201820-25GEA 42 EUR InStock
201820-25G
Acid Red 183 30% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Acid Red 183
Acid Red 183, Dye content 30 %
Formel: C₁₆H₁₁ClN₄Na₂O₈S₂
MW: 532.84 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 6408-31-7
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e24db94ce5631aaca9e3be1ce7f5a0680b5f7761&vid=e24db94ce5631aaca9e3be1ce7f5a0680b5f7761&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge