Basic Blue 24 (New Methylene Blue) 90% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
202096-10G
202096-10GEA 200 EUR InStock
202096-10G
Basic Blue 24 (New Methylene Blue) 90% (Farbstoffgehalt), Sigma-Aldrich®
Basic Blue 24 (New Methylene Blue)
Formel: C₁₈H₂₂ClN₃S·0.5 ZnCl₂
Melting Pt: >240 °C (Zers., Lit.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00078135
CAS-Nummer: 6586-05-6
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=982a30d6a1fc0adfd7d7eca6e824b97f4e7ed808&vid=982a30d6a1fc0adfd7d7eca6e824b97f4e7ed808&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge