Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Salzsäure 32%, AnalaR NORMAPUR® zA

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

20254.321EA 50.7 EUR InStock
20254.321 20254.296 20254.310 20254.401 20254.360 20254.440
Salzsäure 32%, AnalaR NORMAPUR® zA
Salzsäure


Formel: HCl
MW: 36.46 g/mol
Melting Pt: –30 °C
Dichte: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 II
REACH: 01-2119484862-27
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 31.5 - 33.0 %
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/4) 1.140 - 1.180
Free chlorine Max. 0.5 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 5 ppm
Br (Bromide) Max. 50 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 1 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 0.5 ppm
SO3 (Sulphite) Max. 1 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 1 ppm
Al (Aluminium) Max. 0.05 ppm
As (Arsenic) Max. 0.01 ppm
Ba (Barium) Max. 0.02 ppm
Be (Beryllium) Max. 0.02 ppm
Bi (Bismuth) Max. 0.1 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.01 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.01 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.04 ppm
Cu (Copper) Max. 0.1 ppm
Fe (Iron) Max. 0.2 ppm
Ge (Germanium) Max. 0.05 ppm
Hg (Mercury) Max. 0.01 ppm
K (Potassium) Max. 0.1 ppm
Li (Lithium) Max. 0.01 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.1 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.01 ppm
Mo (Molybdenum) Max. 0.02 ppm
Na (Sodium) Max. 0.5 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.04 ppm
Pb (Lead) Max. 0.02 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.01 ppm
Ti (Titanium) Max. 0.1 ppm
Tl (Thallium) Max. 0.05 ppm
V (Vanadium) Max. 0.01 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.05 ppm
Zr (Zirconium) Max. 0.1 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge