Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Citronensäure Monohydrat ≥99%, Pulver, GPR RECTAPUR®

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

20275.298EA 73.5 EUR InStock
20275.298 20275.367 20275.460
Citronensäure Monohydrat ≥99%, Pulver, GPR RECTAPUR®
Citronensäure Monohydrat


Formel: C₆H₈O₇.H₂O
Melting Pt: 135…152 °C
Dichte: 1,552 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 173,9 °C (geschlossener Tiegel)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149972
CAS-Nummer: 5949-29-1
EINECS: 201-069-1
Merck Index: 13,02350
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3160681f96abd248f56672a96b72cc5f6e9d89a2&vid=7b314061a5750f43f24baa4a1fcae953ea33bce4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99 %
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.05 %
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 20 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge