1,2-Diaminocyclohexan-N,N,N',N'-tetraessigsäure Monohydrat ≥98%
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
20291.157EA 0 EUR InStock
20291.157
1,2-Diaminocyclohexan-N,N,N',N'-tetraessigsäure Monohydrat ≥98%
1,2-Diaminocyclohexan-N,N,N',N'-tetraessigsäure Monohydrat
Formel: C₁₄H₂₂N₂O₈·1H₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149243
CAS-Nummer: 87095-89-4
EINECS: 207-582-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge