Flußsäure 40%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
20306.296EA 52.4 EUR InStock
20306.296
Flußsäure 40%, GPR RECTAPUR®
Hydrofluoric acid
Formel: HF
MW: 20.01 g/mol
Siedepunkt: 112 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –44 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011346
CAS-Nummer: 7664-39-3
EINECS: 231-634-8
UN: 1790
ADR: 8 (6.1) II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 40 - 42 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 50 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 100 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge