Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

L(+)-Milchsäure 90% ≥90% Ph. Eur.

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

20370.297EA 126 EUR InStock
20370.297 20370.366
L(+)-Milchsäure 90% ≥90% Ph. Eur.
L(+)-Milchsäure
Achtung! Bitte beachten: Nicht für parenterale Zubereitungen verwenden


Formel: C₃H₆O₃
MW: 90.08 g/mol
Siedepunkt: 235
Melting Pt: 53 °C
Dichte: 1.11…1.21 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064266
CAS-Nummer: 79-33-4
EINECS: 200-018-0
Merck Index: 13,05352
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 88.0 - 92.0 %
Appearance Conforms (see CoA/CoS)
Identification A Passes test
Identification C Passes test
Appearance test Passes test
Ether-insoluble substances Passes test
Sugars and other reducing substances Passes test
Citric, oxalic and phosphoric acids Passes test
Relative density 1.200 - 1.210
SO4 (Sulphate) Max. 200 ppm
Ca (Calcium) Max. 200 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Sulphated ash Max. 0.1 %
Residual solvents Passes test

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge