Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Methansulfonsäure ≥98%, TECHNICAL

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

20376.184EA 77.2 EUR InStock
20376.184 20376.264
Methansulfonsäure ≥98%, TECHNICAL
Methansulfonsäure


Formel: CH₃SO₃H
Siedepunkt: 217 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 20 °C
Dichte: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 189 °C (geschlossener Tiegel)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007518
CAS-Nummer: 75-75-2
EINECS: 200-898-6
UN: 2586
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05981
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bebd3f86cbdbb894828247119a403c686b0ecddf&vid=ce100294bebaa179a8a071e9b506dfe2dee7a816&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge