Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Salpetersäure 68%, AnalaR NORMAPUR® zA

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

20422.242EA 50.3 EUR InStock
20422.242 20422.297 20422.322 20422.320 20422.360
Salpetersäure 68%, AnalaR NORMAPUR® zA
Salpetersäure


Formel: HNO₃
MW: 63.01 g/mol
Siedepunkt: 120.5 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –42 °C
Dichte: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011349
CAS-Nummer: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8 (5.1) II
Merck Index: 13,06610
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay 68.0 - 70.0 %
Density (20/4) 1.404 - 1.413
Ignition residue (SO4) Max. 10 ppm
Cl (Chloride) Max. 0.5 ppm
PO4 (Phosphate) Max. 2 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 2 ppm
As (Arsenic) Max. 0.01 ppm
Fe (Iron) Max. 1 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.4 ppm
Pb (Lead) Max. 0.05 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge