Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Ölsäure, GPR RECTAPUR®, gereinigt

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


20447.293EA 98.4 EUR InStock
20447.293 20447.362 20447.460
Ölsäure, GPR RECTAPUR®, gereinigt
Ölsäure


Formel: C₁₈H₃₄O₂
MW: 282.47 g/mol
Siedepunkt: 286
Melting Pt: 16.7 °C
Dichte: 0.8946 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 180
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00064242
CAS-Nummer: 112-80-1
EINECS: 204-007-1
Merck Index: 13,06898
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5aecc5dce4d0318386a45d7adb7c5822631010a&vid=e5aecc5dce4d0318386a45d7adb7c5822631010a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Acid value 198 - 240
Iodine value 92 - 100
Linoleic acid (C18:2) Max. 18 %
Oleic acid (C18:1) Min. 72 %
Palmitic acid Max. 8 %
Palmitoleic acid Max. 1 %
Stearic acid Max. 4 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge