Kupfer(II)-2-ethylhexanoat
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
20539.09 20539.18
20539.09EA 74.4 EUR InStock
20539.09 20539.18
Kupfer(II)-2-ethylhexanoat
Kupfer(II)-2-ethylhexanoat
CAS No.: 149-11-1 Molecular Formula: C16H30CuO4 Formula Weight: 349.96 Physical Form: Powder/Lump Appearance: Blue-green Melting Point: 252° dec. MDL No.: MFCD00015695
Formel: C₁₆H₃₀CuO₄
MW: 349.96 g/mol
Melting Pt: 252 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015695
CAS-Nummer: 149-11-1
EINECS: 205-731-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..