Octaethylenglycolmonododecylether (C12 E8) 10% in wässriger Lösung, Calbiochem®
Lieferant: Calbiochem (Part of Merck)
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
205532-1
205532-1EA 475 EUR InStock
205532-1
Octaethylenglycolmonododecylether (C12 E8) 10% in wässriger Lösung, Calbiochem®
Octaethylenglycolmonododecylether (C12 E8)
Formel: C₂₈H₅₈O₉
MDL Number: MFCD00043234
CAS-Nummer: 3055-98-9
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge