Pyrogallol, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
20647.237EA 252 EUR InStock
20647.237
Pyrogallol, GPR RECTAPUR®
Pyrogallol
Formel: C₆H₆O₃
Siedepunkt: 309 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 130…132 °C
Dichte: 1,453 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002192
CAS-Nummer: 87-66-1
EINECS: 201-762-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,08090
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=09c5271be2848ebfa6e3614bff56b329a59cb6fe&vid=e89a2adaa199b386dbf9e41020613ea79275e083&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
IR Spectrum Passes test
Melting point 131-134 °C
Ignition residue (SO4) Max. 0.1 %
Water Max. 1 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge