Octylphosphonsäure ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
20651.03 20651.06
20651.03EA 64.1 EUR InStock
20651.03 20651.06
Octylphosphonsäure ≥98%
Octylphosphonic acid
Purity: 98% CAS No.: 4724-48-5 Molecular Formula: C8H19O3P Formula Weight: 194.21 Physical Form: Crystalline Melting Point: 100-102° Beilstein Reference: 1764242 MDL No.: MFCD00015841
Formel: C₈H₁₉O₃P
Melting Pt: 100…102 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015841
CAS-Nummer: 4724-48-5
EINECS: 225-218-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge