Bernsteinsäure 99,5, AnalaR NORMAPUR® zA
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
20668.230EA 51.6 EUR InStock
20668.230 20668.410
Bernsteinsäure 99,5, AnalaR NORMAPUR® zA
Bernsteinsäure
Formel: HOOCCH₂CH₂COOH
MW: 118.09 g/mol
Siedepunkt: 235
Melting Pt: 182
Dichte: 1.56 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 206
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002789
CAS-Nummer: 110-15-6
EINECS: 203-740-4
UN: 3261
ADR: 8 III
Merck Index: 13,08953
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfd381e6e0e4cbde676a92c9e8d6aacfac635ade&vid=dfd381e6e0e4cbde676a92c9e8d6aacfac635ade&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 99.5 %
Melting point 183 - 187 °C
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.02 %
Insolubility in water Max. 50 ppm
Water Max. 0.5 %
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
NH4 (Ammonium) Max. 10 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 50 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge