Eisen(II)sulfat Heptahydrat ≥99% (durch titrimetrische Analyse), Granulat, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
2070-07EA 848.94 EUR InStock
2070-07 2070-01 2070-05 2070-R
Eisen(II)sulfat Heptahydrat ≥99% (durch titrimetrische Analyse), Granulat, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Eisen(II)sulfat Heptahydrat
Achtung! Bitte beachten: Fluctuating temperatures cause product oxidation.
IMPORTANT: Store below 24°C (75°F).
Formel: FeSO₄·7H₂O
MW: 278.02 g/mol
Melting Pt: 64
Dichte: 1.9 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149719
CAS-Nummer: 7782-63-0
EINECS: 231-753-5
Merck Index: 13,04091
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 99.0 - 104.5 %
Assay (FeSO₄·7H₂O) (by KMnO₄ titrn) 99.0 - 104.5 %
Appearance Passes Test
Insoluble Matter ≤0.01 %
pH of 5% Solution at 25°C 3.0 - 5.0
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Phosphate (PO₄) ≤0.001 %
Calcium (Ca) ≤0.005 %
Copper (Cu) ≤0.005 %
Ferric Ion (Fe³⁺) ≤0.1 %
ACS - Magnesium (Mg) ≤0.002 %
Manganese (Mn) ≤0.05 %
Potassium (K) ≤0.002 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Zinc (Zn) ≤0.005 %
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Fluctuating temperatures cause product oxidation.
IMPORTANT: Store below 24°C (75°F).
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..