Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,6-Xylylisocyanid

Lieferant: ALFA AESAR

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

20748.03 20748.06
20748.03EA 118 EUR InStock
20748.03 20748.06
2,6-Xylylisocyanid
2,6-Xylylisocyanid
CAS No.: 2769-71-3 Molecular Formula: C9H9N Formula Weight: 131.18 Physical Form: Crystalline Odour: Unpleasant Melting Point: 73-74° UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00013479


Formel: C₉H₉N
Melting Pt: 73…74 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013479
CAS-Nummer: 2769-71-3
EINECS: 220-459-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge