(±)-2-Pentanol 98
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
20794.268EA 0 EUR InStock
20794.268
(±)-2-Pentanol 98
(±)-2-Pentanol
Formel: C₅H₁₂O
MW: 88.15 g/mol
Siedepunkt: 118
Melting Pt: –50 °C
Dichte: 0.81 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 41
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004579
CAS-Nummer: 6032-29-7
EINECS: 227-907-6
UN: 1105
ADR: 3 III
Merck Index: 12,07258
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc37771666c375a7768be6819fbc64e80617a202&vid=dc37771666c375a7768be6819fbc64e80617a202&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..