Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Isoamylalkohol 98 Milk_analysis_NFV04-210

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

20799.298EA 122 EUR InStock
20799.298 20799.367
Isoamylalkohol 98 Milk_analysis_NFV04-210
Isoamylalkohol


Formel: (CH₃)₂CHCH₂CH₂OH
MW: 88.15 g/mol
Siedepunkt: 130
Melting Pt: –117 °C
Dichte: 0.812 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 42
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002934
CAS-Nummer: 123-51-3
EINECS: 204-633-5
UN: 1105
ADR: 3 III
Merck Index: 13,05214
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd7b89cc1890b5d4b2083195c30c0d1047c32e9a&vid=60e27777862a1441bdec89c868acf27847ec49b8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Density (20/4) 0.808 - 0.818
Assay (calculated as mixture of isomers) Min. 98 %
Fats Passes test
Furfuraldehyde Passes test
Organic impurities Passes test
Distillation range 128 - 132 °C
Evaporation residue Max. 50 ppm
2-Methyl-1-butanol 8 - 10 %
3-Methyl-1-butanol 90 - 92 %
Water Max. 0.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge