To support the ongoing research efforts on Coronavirus SARS-CoV-2 causing COVID-19 disease, we've provided easy access to critical products needed for virus research and detection...
Ein gut funktionierendes QK-Labor garantiert die Integrität des Produktionsprozesses eines Unternehmens, von der Validierung der Rohmaterialien bis zur Überprüfung des fertigen Produkts...
Avantor ist bereits heute einer der wichtigsten Anbieter von speziellen Färbelösungen für das histologisch pathologische Labor. Wir erweitern täglich unser Produkt-Portfolio für unsere Kunden…
Mit seiner umfassenden Auswahl an Ausstattung für die Mikroskopie ist Avantor zu einem One-Stop-Shop für Kunden geworden, die sowohl spezielle als auch allgemeine Laborausrüstung benötigen.
Die neuen Avantor® J.T.Baker® Premium-Roboterspitzen in leitfähiger und nicht leitfähiger Ausführung liefern höchste Qualität und zuverlässige Leistung für Ergebnisse, denen Sie vertrauen können.
Avantor Services provides a wide range of specialized services and digital solutions to help you solve complex challenges.
We’ve built our reputation on consistent, comprehensive mastery of day-to-day operations, allowing lab, clinical, and production environments to focus their high-value resources on core scientific priorities.
As our customers’ needs have evolved, so have our capabilities. We have become experts in scientific operations, improving performance with sophisticated solutions and providing guidance on best practices.
You can select and customize services for peak efficiency, quality, and accelerated innovation.
VWR hat eine Reihe von neuen Dienstleistungen entwickelt, mit denen Sie Ihre Abläufe rationalisieren, Kosteneinsparungen erzielen und Ihr Labor effektiv führen...
Endotoxin Concentration, IU/mg ,For Information Only
= 200 ppm
JP - Assay (C6H9N3O2) (dried basis)
99.0 - 101.0 %
JP - Ammonium (NH₄)
≤ 0.02 %
JP - Chloride (Cl)
≤ 0.021 %
JP - Clarity and Color of Solution
Passes Test
JP - Heavy Metals (as Pb)
≤ 10 ppm
JP - Iron (Fe)
≤ 10 ppm
JP - Identification
Passes Test
JP - Loss on Drying at 105°C
≤ 0.3 %
JP- Optical Rotationα²ºD (+)
11.8 - 12.8 Degree
JP - Related Substances
Passes Test
JP - pH
7.0 - 8.5
JP - Residue on Ignition
= 0.10 %
JP - Sulfate (SO₄)
= 0.028 %
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the manufacturing or purification of the product.
= 0.3 %
Elemental Impurities (USP (232), EP 5.20) - Information on elemental impurities for this product is available on the associated Product Regulatory Data Sheet and elemental impurity profile report.