L(+)-Histidin Hydrochlorid Monohydrat, multi-compendial, J.T.Baker®
Lieferant: AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
2081-07EA 5258.88 EUR InStock
2081-07
L(+)-Histidin Hydrochlorid Monohydrat, multi-compendial, J.T.Baker®
L(+)-Histidin Hydrochlorid Monohydrat
Formel: C₆H₉N₃O₂·HCl·H₂O
MW: 209.63 g/mol
Melting Pt: 259 °C
Dichte: 1.485 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00151027
CAS-Nummer: 5934-29-2
EINECS: 211-438-9
Merck Index: 13,04741
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=561d2381f930afe618f78d680790ea9a43f6596c&vid=561d2381f930afe618f78d680790ea9a43f6596c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Meets B.P. Chemical Specifications
Meets E.P. Chemical Specifications
GMP Manufactured Product
Meets J.P. Chemical Specifications
Store in airtight container.
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging
Bulk Pharmaceutical Chemical
EP/BP - Assay (C₆H₉N₃O₂·HCl) (dried basis) 98.5 - 101.0 %
EP/BP - Identification A Passes Test
EP/BP - Identification B Passes Test
EP/BP - Identification C Passes Test
EP/BP - Identification F Passes Test
EP/BP - Appearance of Solution Passes Test
EP/BP - pH 3.0 - 5.0
EP/BP - Specific Rotation [Å]²º^D (+) 9.2 - 10.6 Degree
EP/BP-Ninhydrin-Positive Substances-Each ≤0.2 %
EP/BP-Ninhydrin-Positive Substances-Total Impurities ≤0.5 %
EP/BP - Sulfate (SO₄) ≤300 ppm
EP/BP - Ammonium (NH₄) ≤0.02 %
EP/BP - Iron (Fe) ≤10 ppm
EP/BP - Loss on Drying at 150°C 7.0 - 10.0 %
EP/BP - Ash (sulfated) ≤0.1 %
JP - Identification Passes Test
JP - Optical Rotation (+) 9.2 - 10.6
JP - pH 3.5 - 4.5
JP - Clarity and Color of Solution Passes Test
JP - Sulfate (SO₄) ≤0.028 %
JP - Ammonium (NH₄) ≤0.02 %
JP - Heavy Metals (as Pb) ≤10 ppm
JP - Iron (Fe) ≤10 ppm
JP - Related Substances Passes Test
JP - Water 7.2 - 10.0 %
JP - Residue on Ignition ≤ 0.10 %
JP - Assay (anhydrous basis) 99.0 - 101.0 %
Endotoxin Concentration, IU/mg ,For Information Only
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the
manufacturing or purification of the product.
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the manufacturing or purification of the product. ≤ 10 ppm
Elemental Impurities (USP 232, EP 5.20) - Information on elemental ≤ 10 ppm
impurities for this product is available on the associated Product Passes Test
Regulatory Data Sheet and elemental impurity profile report. 7.2 - 10.0 %
Elemental Impurities (USP ()232, EP 5.20) - Information on
elemental impurities for this product is available on the associated
Product Regulatory Data Sheet and elemental impurity profile report.
PRODUKT
Preis auf Anfrage
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Lager für diesen Artikel ist begrenzt, kann aber in einem Lagerhaus in Ihrer Nähe zur Verfügung. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie in sind angemeldet auf dieser Seite, so dass verfügbare Bestand angezeigt werden können. Wenn das call noch angezeigt wird und Sie Hilfe benötigen, rufen Sie uns an 1-800-932 - 5000.
Dieses Produkt kann nur an eine Lieferadresse versandt werden die über die entsprechende Lizenzen verfügt. Für weitere Hilfe bitte kontaktieren Sie Ihr VWR Vertriebszentrum.
-Additional Documentation May be needed to purchase this item. A VWR representative will contact you if needed.
Dieses Produkt wurde von Ihrer Organisation gesperrt. Bitte kontaktieren Sie Ihren Einkauf für weitere Informationen.
Dieses Produkt ist Ersatz für den von Ihnen gewünschten Artikel.
Dieses Produkt ist nicht mehr verfügbar. Bitte kontaktieren Sie den VWR Kundenservice.
Collapse All
Packung VE Katalognummer Menge
HDPE pail, Flowmor™ 12 kg 2081-07
Lokale Artikelnummer:: BAKR2081-07
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..