Natriumtrifluormethansulfonat
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
20837.04 20837.09 20837.18
20837.04EA 31.3 EUR InStock
20837.04 20837.09 20837.18
Natriumtrifluormethansulfonat
Natriumtrifluormethansulfonat
CAS No.: 2926-30-9 Molecular Formula: CF3NaO3S Formula Weight: 172.06 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 253-255° Beilstein Reference: 3728797 MDL No.: MFCD00061607
Formel: CF₃NaO₃S
Melting Pt: 253…255 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00061607
CAS-Nummer: 2926-30-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge