Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Propanol 99,7, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS zA

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

20842.298EA 47.9 EUR InStock
20842.298 20842.323 20842.312 20842.367 20842.460 20842.550 20842.330 20842.930
2-Propanol 99,7, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS zA
2-Propanol


Formel: (CH₃)₂CHOH
MW: 60.1 g/mol
Siedepunkt: 82
Melting Pt: –89 °C
Dichte: 0.786 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 12
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011674
CAS-Nummer: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3 II
REACH: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=77f11bcf690db67b8cf7c1dbbc5d3a4d2586aeed&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (ber. auf wasserfreie Substanz) Min. 99.7 %
Benzene and related substances Passes test
IR-Spektrum Passes test
Peroxides Passes test
Solubility in water Entspricht ACS
Acidity Max. 0.0001 meq/g
Alkalinity Max. 0.0001 meq/g
Boiling point 81,5 - 82,6 °C
Colouration Max. 10 APHA
Density (20/4) 0.784 - 0.786
Density (20/20) 0.785 - 0.787
Density (25/25) 0.783 - 0.790
Brechungsindex (20°C) 1.376 - 1.378
Substances coloured by H2SO4 Max. 60 APHA
Aldehyde (als CH3CHO) Max. 2 ppm
Carbonyl-Verbindungen (als Aceton) Max. 20 ppm
Carbonyl-Verbindungen (als Propionaldehyd) Max. 20 ppm
E/E Max. 100 ppm
Evaporation residue Max. 10 ppm
Formaldehyde Max. 2 ppm
Methanol Max. 100 ppm
Substances reducing KMnO4 (as O) Max. 5 ppm
Water Max. 0.1 %
Al (Aluminium) Max. 0.1 ppm
B (Boron) Max. 0.02 ppm
Ba (Barium) Max. 0.05 ppm
Ca (Calcium) Max. 0.2 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0.01 ppm
Co (Cobalt) Max. 0.01 ppm
Cr (Chromium) Max. 0.01 ppm
Cu (Copper) Max. 0.01 ppm
Fe (Iron) Max. 0.05 ppm
K (Potassium) Max. 0.1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0.05 ppm
Mn (Manganese) Max. 0.01 ppm
Na (Sodium) Max. 0.2 ppm
Ni (Nickel) Max. 0.01 ppm
Pb (Lead) Max. 0.01 ppm
Sn (Tin) Max. 0.05 ppm
Sr (Strontium) Max. 0.05 ppm
Zn (Zinc) Max. 0.01 ppm
Conforms to ACS Passes test
Conforms to Reag. Ph.Eur. Passes test

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge