Tetramethylammoniumhydroxid 25% (w/w) in wässriger Lösung , 99,9999% (Metall-Basis), elektronische Qualität for the electronics industry
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
20932.AK 20932.K2
20932.AKEA 53.8 EUR InStock
20932.AK 20932.K2
Tetramethylammoniumhydroxid 25% (w/w) in wässriger Lösung , 99,9999% (Metall-Basis), elektronische Qualität for the electronics industry
Tetramethylammonium hydroxide
Purity: 99.9999% CAS No.: 75-59-2 Molecular Formula: C4H13NO Formula Weight: 91.15 Physical Form: Liquid Density: 1.016 Refractive Index: 1.3840 Sensitivity: Air Sensitive Appearance: Colourless to pale yellow Boiling Point: ca 102° Beilstein Reference: 3558708 Merck Reference: 14,9224 UN No.: 1835 MDL No.: MFCD00008280
Formel: C₄H₁₃NO
Siedepunkt: ∼102 °C
Dichte: 1,016
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008280
CAS-Nummer: 75-59-2
EINECS: 200-882-9
UN: 1835
ADR: 8,II
Merck Index: 14,9224
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge