Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Allyl(chlor)magnesium 1.7 M in THF, AcroSeal®

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

209671000 209678000
209671000.EA 102 EUR InStock
209671000. 209678000.
Allyl(chlor)magnesium 1.7 M in THF, AcroSeal®
Allyl(chlor)magnesium
Appearance: Clear yellow to green to grey to brown to black Solution


Formel: C₃H₅ClMg
MW: 100.83 g/mol
Dichte: 0.96 g/cm³
Flash-Pt: –17 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000473
CAS-Nummer: 2622-05-1
UN: 3399
ADR: 4.3 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to green to grey to brown to black Solution
Titration with HCl 1.5 to 1.9 M

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge