Chrom(III)kaliumsulfat Dodecahydrat ≥97%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
21095.293EA 106 EUR InStock
21095.293
Chrom(III)kaliumsulfat Dodecahydrat ≥97%, GPR RECTAPUR®
Chrom(III)kaliumsulfat Dodecahydrat
Formel: CrK(SO₄)₂·12H₂O
MW: 499.4 g/mol
Melting Pt: 89
Dichte: 1.83 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149917
CAS-Nummer: 7788-99-0
EINECS: 233-401-6
Merck Index: 13,02250
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 97 %
Insolubility in water Max. 0.2 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 0.02 %
Pb (Lead) Max. 50 ppm
Zn (Zinc) Max. 10 ppm
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge