Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

VWR® SuperSpin, Reaktionsgefäße, 1,5 ml

Lieferant: VWR Collection

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

211-0023EA 32.3 EUR InStock
211-0023
VWR® SuperSpin, Reaktionsgefäße, 1,5 ml
Röhrchen Reaktionsgefäße
PP, optisch klar, mit Graduierung, autoklavierbar, kältebeständig, mit flacher Kappe. Braun (Bernsteinfarben) eingefärbt für lichtempfindliche Substanzen.

  • Ultrahohe Zentrifugation bis 40000 ×g möglich
  • Eignen sich für alle Standard-Rotoren und Rotoren mit hoher Kapazität
  • Flache Kappen lassen sich einfach durchstechen und beschriften
  • Kappen verfügen über ein 90°-Gelenk, wodurch sie sich leichter mit einer Hand schließen lassen
  • Zum Vortexen mit Phenol/Chloroform geeignet
  • Jede Charge wird getestet und ist garantiert frei von RNase und DNase
  • Unbehandelte Harze und nachhaltiges Produktdesign

Verpackung: In wiederverschließbaren Beuteln. Das farbig sortierte Set enthält je 100 Reaktionsgefäße in rot, blau, grün, gelb und orange in separaten Beuteln.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge