VWR® PCR Platten, 96-Well
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
211-0262EA 323 EUR InStock
211-0262 211-0263 211-0264 211-0265 211-0266 211-0267 211-0268 211-0269 211-0298 211-0313 211-0283 732-3487 732-3488 732-3494
VWR® PCR Platten, 96-Well
Mikrotiterplatten PCR-Platten
VWR® 96-Well PCR Platten sind mit den gängigsten führenden PCR- und Echtzeit-PCR-Instrumenten kompatibel.
  • Ultradünne Wände optimieren den Wärmetransfer wodurch die Effizienz der Reaktionen erhöht wird
  • Ultraklare Wells zur einfachen Visualisierung kleiner Probenvolumina
  • Hergestellt aus reinem Polypropylen, das von Natur aus, ohne Einbringung von Zusatzstoffen, wenig bindet
  • Gut lesbare, schwarze alphanumerische Zeichen vereinfachen die Probenidentifikation
  • Alle Platten sind als frei von RNAse, DNAse und menschlicher DNA zertifiziert
Mit VWR® 8-Streifen-Flachkappen (211-0350) und gewölbten Kappen (732-0550) kompatibel.
Für VWR® Echtzeit-PCR-Platten, suche 211-0297.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge