VWR®, Racks für 15- oder 50-ml-Röhrchen
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
211-0370EA 106 EUR InStock
211-0370
VWR®, Racks für 15- oder 50-ml-Röhrchen
Boxen Boxen für Reagenzgläser
PP, mit durchsichtigem Deckel.
  • Tiefe Well-Raster halten Röhrchen sicher aufrecht
  • Röhrchen lassen sich dank markiertem Verschluss, aufgedrucktem Gitter und Ausrichtung des ersten Röhrchens leicht finden
  • Röhrchenlagerung durch durchsichtigen Deckel und transparente Seiten betrachten
Robuste, widerstandsfähige Konstruktion zur wiederholten Aufbewahrung. Rasten Sie eines der beiden mitgelieferten Gitter ein, entweder 15 oder 50 ml.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge