VWR® Rota-Rack, Drehbare Racks für Reagenzröhrchen
Lieferant: VWR Collection
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
211-0378EA 177 EUR InStock
211-0378 211-0379
VWR® Rota-Rack, Drehbare Racks für Reagenzröhrchen
Gestelle Reagenzglasgestelle
PP.
  • Sehr gute thermische Beständigkeit, autoklavierbar
  • Typ A: Mit je einer Seite für 2×50-ml-Röhrchen, 8×15-ml-Röhrchen, 6×20 ml-Röhrchen und 10 Röhrchen mit 10 bis 13 mm Durchmesser
  • Typ B: Mit je einer Seite für 6×15-ml-Röhrchen, 9×¹,⁵/₂,₀ -ml-Reaktionsgefäße, 12×⁰,⁵/₀,₆ ml-Mikrozentrifugenröhrchen und 32×0,2-ml-PCR-Gefäßen bzw. vier Streifen mit acht PCR-Gefäßstreifen
Gestelle mit vier voneinander unabhängig rotierenden Modulen in den Farben Violett, Blau, Grün und Gelb zum gleichzeitigen Beladen mit verschieden großen Teströhrchen, Kulturröhrchen, Zentrifugenröhrchen oder Reaktionsgefäßen mit unterschiedlichen Größen.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge