Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Mini cooler-PCR mit transparentem Deckel

Lieferant: Brand

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

781260
211-3269EA 130 EUR InStock
211-3269
Mini cooler-PCR mit transparentem Deckel
Boxen Kühl- und Gefrierboxen, Kühl- und Gefrierbeutel
PP.

  • Der Mini cooler PCR hält Proben für ca. 3 Stunden bei 4 °C
  • Das Isoliergel wechselt bei 7 °C von violett auf pink
  • Geeignet für 0,2 ml Einzelgefäße, 8er-Strips und 12er-Strips sowie 96-well PCR-Platten

Zum Schutz der Proben vor Erwärmung.

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge