Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Stärke (aus Weizen), Pulver, TECHNICAL

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


21146.290EA 57.4 EUR InStock
21146.290
Stärke (aus Weizen), Pulver, TECHNICAL
Starch


Formel: (C₆H₁₀O₅)n
Dichte: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082026
CAS-Nummer: 9005-25-8
EINECS: 232-679-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
IR Spectrum Passes test

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge