Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Stärke, löslich, AnalaR NORMAPUR® zA

Lieferant: VWR Chemicals

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


21153.135EA 20.9 EUR InStock
21153.135 21153.181 21153.237 21153.290 21153.460
Stärke, löslich, AnalaR NORMAPUR® zA
Stärke, löslich


Formel: (C₆H₁₀O₅)n
MW: 162.14 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00082026
CAS-Nummer: 9005-84-9
EINECS: 232-686-4
Merck Index: 13,08878
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White fine powder
pH (2 %) 5,5 - 7,5
Sensitivity Passes test
Glührückstand Max. 0.4 %
Loss on drying (105°C; 2 h) Max. 10 %
Reduzierende Substanzen (als C12H22O11) Max. 0.7 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge