Sulfanilamid 99, AnalaR NORMAPUR® zA
Lieferant: VWR Chemicals
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
21159.181EA 132 EUR InStock
21159.181
Sulfanilamid 99, AnalaR NORMAPUR® zA
Sulfanilamid
Formel: H₂NC₆H₄SO₂NH₂
MW: 172.21 g/mol
Siedepunkt: 401
Melting Pt: 163…167 °C
Dichte: 1.46 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007939
CAS-Nummer: 63-74-1
EINECS: 200-563-4
Merck Index: 13,09010
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a76bb9ab6bdf23e9d846b24d4f57047dea1d5071&vid=a76bb9ab6bdf23e9d846b24d4f57047dea1d5071&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Assay (calculated on anhydrous) Min. 99 %
Insolubility in acid medium Passes test
Insolubility in alkaline medium Passes test
Melting point 163 - 166 °C
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Glührückstand (SO4) Max. 0.1 %
Loss on drying (105°C) Max. 0.5 %
SO4 (Sulfat) Max. 0,02%
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge