Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Calcimycin (A23187), Selectophore™, Funktion getestet Ionophor, Supelco®

Lieferant: SUPELCO

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

21186-25MG-F 21186-5MG-F
21186-25MG-FEA 386 EUR InStock
21186-25MG-F 21186-5MG-F
Calcimycin (A23187), Selectophore™, Funktion getestet Ionophor, Supelco®
Calcimycin (A23187)
Calcium ionophore III (Calimycin;CA) is a divalent cation ionophore. It has ability to transport Ca2+ ions across membranes along a concentration gradient.

Verpackung: Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.


Formel: C₂₉H₃₇N₃O₆
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00151202
CAS-Nummer: 52665-69-7
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=acd6a90a99bbbfaacad9a7968608120ee85b3789&vid=acd6a90a99bbbfaacad9a7968608120ee85b3789&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge