Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Kulturröhrchen mit Schraubverschluss, DURAN®

Lieferant: DWK Life Sciences

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

261352151 261352357 261351155 261351258 261352254 261352451
391-0171EA 293 EUR InStock
391-0171 391-0172 391-4022 212-0375 212-0377 212-0379
Kulturröhrchen mit Schraubverschluss, DURAN®
Röhrchen Kulturröhrchen
DURAN®, Borosilikatglas 3.3, klar, mit DIN-Gewinde und roten PBT-Schraubverschlusskappen mit PTFE-beschichteten Dichtungen.

  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit, sterilisierbar bis 1 bar Überdruck bei 121 °C
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit

Order Now
 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge