Schraubverschlüsse für Kulturröhrchen, Corning®
Lieferant: Corning
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
9999-132 9999-152 9999-24 9999-381M
212-0442EA 100.28 EUR InStock
212-0442 212-0443 212-0444 CORN9999-381M
Schraubverschlüsse für Kulturröhrchen, Corning®
Verschlüsse Verschlüsse für Reagenz- und Probenröhrchen
These reusable Corning® caps are fabricated with specially formulated resin to resist the effects of temperature and steam in autoclaving.
Für Proben-, Kultur- und Zentrifugenröhrchen mit Gewinde.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge